Learn More
Ansell Edmont™ Gants en nitrile jetables à manchette étendue Microflex™
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
100 pièces
Description
Protection supplémentaire du bras supérieur et sécurité supplémentaire contre la contamination croisée. Fabriqués avec une formulation en nitrile doux pour un confort d’ajustement et de sensation tout en améliorant la conception de la manchette, empêchant ainsi les gants de rouler.
- La manchette de longueur de coude de 400 mm offre une sécurité supplémentaire contre la contamination croisée
- Fabriqués avec une formulation en nitrile doux pour un confort d’ajustement et de sensation
- Les doigts texturés et la paume garantissent une prise en main sûre dans une grande variété d’applications
- La formulation en nitrile offre une meilleure résistance aux perforations et une meilleure résistance chimique que le latex de caoutchouc naturel
- Les gants sont emballés dans des sachets en PE pour protéger l’intégrité du produit
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ASTM D3577, TYPE II, CE 0493 |
| Applications | Industrial |
| Couleur | Bleu |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Poudré | Sans poudre |
| Type de produit | Chemical-resistant Gloves |
| Dimensions | L |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |