Learn More
Eppendorf™ Boîte epTIPS, boîte réutilisable
Pointes de pipette epT.I.P.S la faible force de fixation et d’éjection assure un ajustement parfait avec le système Eppendorf.
39.66€ - 50.30€
Spécification
Filtré | Sans filtre |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Couleur | Incolore |
Autoclavable | Autoclavable |
Modèle | epTIPS |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Code couleur | Longueur (métrique) | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Code couleur | Longueur (métrique) | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17332890
![]() |
Eppendorf™
0030076125 |
0,1 à 10 μl | Gris foncé | 1 boîte réutilisable de 96 pointes |
44.83€
96 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
17342890
![]() |
Eppendorf™
0030076133 |
0,1 à 20 μl | Gris moyen | 1 boîte réutilisable de 96 pointes |
44.83€
96 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17352890
![]() |
Eppendorf™
0030076141 |
0,5 à 20 μl | Gris clair | 46 mm | 1 boîte réutilisable de 96 pointes |
39.66€
96 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17362890
![]() |
Eppendorf™
0030076150 |
2 à 200 μl | Jaune | 1 boîte réutilisable de 96 pointes |
39.66€
96 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
17372890
![]() |
Eppendorf™
0030076168 |
20 à 300 μl | Orange | 1 boîte réutilisable de 96 pointes |
39.66€
96 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
17382890
![]() |
Eppendorf™
0030076176 |
50 à 1000 μl | Bleu | 1 boîte réutilisable de 96 pointes |
39.66€
96 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
17392890
![]() |
Eppendorf™
0030076184 |
50 à 1250 μl | Vert | 1 boîte réutilisable de 96 pointes |
45.41€
96 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17302900
![]() |
Eppendorf™
0030076192 |
50 à 1250 μl | Vert foncé | 103 mm | 1 boîte réutilisable de 96 pointes |
46.17€
96 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17312900
![]() |
Eppendorf™
0030076206 |
0,25 à 2,5 ml | Rouge | 1 boîte réutilisable de 48 pointes |
50.30€
48 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17322900
![]() |
Eppendorf™
0030076214 |
0,1 à 5,0 mL | Violet | 120 mm | 1 boîte réutilisable de 24 pointes |
47.14€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
Description
- Transfert des plateaux de recharge garanti sans contamination jusqu'aux boîtes de travail stables
- Système optimisé pour pipettes multicanaux
- Recharge avec code couleur pour une identification simple des volumes et des pipettes
- Les pointes peuvent être fixées aux pipettes depuis les plateaux de recharge
- Les boîtes et les plateaux sont autoclavables à 121°C en vue d'un usage ultérieur
- epT.I.P.S. Box et epT.I.P.S. Set disponibles en Eppendorf Quality
Spécification
Sans filtre | |
Incolore | |
epTIPS | |
Pipettes Eppendorf, Pipettes non Eppendorf | |
Pointes de pipettes | |
Système de coussin d’air | |
epT.I.P.S. |
Non stérile | |
Autoclavable | |
Qualité Eppendorf (non stérile) | |
Boîte | |
Usage unique | |
Oui | |
Polypropylène |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Boîte epTIPS, boîte réutilisable