Learn More
Eppendorf™ Boîte epTIPS, boîte réutilisable
Pointes de pipette epT.I.P.S la faible force de fixation et d’éjection assure un ajustement parfait avec le système Eppendorf.
Marque: Eppendorf™ 0030076133
42.49 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- epT.I.P.S.™ Boîte 2.0, Eppendorf Quality™
- Norme de qualité Eppendorf : Propriétés de mouillage optimales, grande transparence, pureté optimale
- Boîtes et plateaux autoclavables à 121°C, optimaux avec boîtes epT.I.P.S. (jusqu’à 100 fois autoclavables)
- Système optimisé pour une utilisation avec des pipettes multicanaux
- Plateaux à code couleur pour une identification simple des cônes et des pipettes
- Les cônes peuvent être fixés à une pipette à partir des plateaux de recharge
- Plateaux transférés sans contamination vers une boîte de travail stable
Spécification
0,1 à 20 μl | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
Qualité Eppendorf (non stérile) | |
Boîte | |
96 cônes/boîte | |
Gris moyen | |
Système de coussin d’air | |
epT.I.P.S. |
Sans filtre | |
Incolore | |
epTIPS | |
Pipettes Eppendorf, Pipettes non Eppendorf | |
1 boîte réutilisable de 96 pointes | |
Pointes de pipettes | |
Usage unique | |
Oui | |
Polypropylène |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Boîte epTIPS, boîte réutilisable > Conditionnement : 1 boîte réutilisable x 96 pointes, Volume : 0,1 à 20 μl, Code couleur : gris moyen, Longueur : 40 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu