Learn More
Eppendorf™ Boîte epTIPS, boîte réutilisable
GREENER_CHOICE
Pointes de pipette epT.I.P.S la faible force de fixation et d’éjection assure un ajustement parfait avec le système Eppendorf.
Marque:  Eppendorf™ 0030076141
37.59 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17352890
  • 39.66€ / 96 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • epT.I.P.S.™ Boîte 2.0, Eppendorf Quality™
  • Norme de qualité Eppendorf : Propriétés de mouillage optimales, grande transparence, pureté optimale
  • Boîtes et plateaux autoclavables à 121°C, optimaux avec boîtes epT.I.P.S. (jusqu’à 100 fois autoclavables)
  • Système optimisé pour une utilisation avec des pipettes multicanaux
  • Plateaux à code couleur pour une identification simple des cônes et des pipettes
  • Les cônes peuvent être fixés à une pipette à partir des plateaux de recharge
  • Plateaux transférés sans contamination vers une boîte de travail stable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,5 à 20 μl
Non stérile
Autoclavable
1,8 in
Qualité Eppendorf (non stérile)
Boîte
1 boîte réutilisable de 96 pointes
Pointes de pipettes
Usage unique
Oui
Polypropylène
Sans filtre
Incolore
epTIPS
46 mm
Pipettes Eppendorf, Pipettes non Eppendorf
Version longue
96 cônes/boîte
Gris clair
Système de coussin d’air
epT.I.P.S.
Vidéos
  • Eppendorf_1028625
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Eppendorf™ Boîte epTIPS, boîte réutilisable > Conditionnement : 1 boîte réutilisable x 96 pointes, Volume : 0,5 à 20 μl L, Code couleur : gris clair, Longueur : 46 mm