Learn More
Eppendorf™ Boîte epTIPS, boîte réutilisable
Pointes de pipette epT.I.P.S la faible force de fixation et d’éjection assure un ajustement parfait avec le système Eppendorf.
Marque: Eppendorf™ 0030076125
42.49 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- epT.I.P.S.™ Boîte 2.0, Eppendorf Quality™
- Norme de qualité Eppendorf : Propriétés de mouillage optimales, grande transparence, pureté optimale
- Boîtes et plateaux autoclavables à 121°C, optimaux avec boîtes epT.I.P.S. (jusqu’à 100 fois autoclavables)
- Système optimisé pour une utilisation avec des pipettes multicanaux
- Plateaux à code couleur pour une identification simple des cônes et des pipettes
- Les cônes peuvent être fixés à une pipette à partir des plateaux de recharge
- Plateaux transférés sans contamination vers une boîte de travail stable
Spécification
0,1 à 10 μl | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
Qualité Eppendorf (non stérile) | |
Boîte | |
96 cônes/boîte | |
Gris foncé | |
Système de coussin d’air | |
epT.I.P.S. |
Sans filtre | |
Incolore | |
epTIPS | |
Pipettes Eppendorf, Pipettes non Eppendorf | |
1 boîte réutilisable de 96 pointes | |
Pointes de pipettes | |
Usage unique | |
Oui | |
Polypropylène |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%