Learn More
Eppendorf™ Boîte epTIPS, boîte réutilisable
Pointes de pipette epT.I.P.S la faible force de fixation et d’éjection assure un ajustement parfait avec le système Eppendorf.
Marque: Eppendorf™ 0030076168
37.59 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Plateaux transférés sans contamination vers une boîte de travail stable
- Système optimisé pour une utilisation avec des pipettes multicanaux
- Plateaux à code couleur pour une identification simple des pointes et des pipettes
- Les pointes peuvent être fixées à une pipette à partir des plateaux de recharge
- Les boîtes et les plateaux sont autoclavables à 121 °C pour une réutilisation
- Boîte 2.0 epT.I.P.S. et kit epT.I.P.S. disponible en qualité Eppendorf
- Marqué ACT™ par My Green Lab™ à but non lucratif pour vous aider à faire un choix éclairé en ce qui concerne la durabilité
Spécification
20 à 300 μl | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
Qualité Eppendorf (non stérile) | |
Boîte | |
96 cônes/boîte | |
Orange | |
Système de coussin d’air | |
epT.I.P.S. |
Sans filtre | |
Incolore | |
epTIPS | |
Pipettes Eppendorf, Pipettes non Eppendorf | |
1 boîte réutilisable de 96 pointes | |
Pointes de pipettes | |
Usage unique | |
Oui | |
Polypropylène |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%