Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion Pipette Tips
Système de pipetage Eppendorf totalement intégré pour l’automatisation du traitement. Se combine parfaitement avec la plateforme epMotion.
116.46€ - 256.02€
Spécification
Couleur | Clear |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Compatibilité | Pour la série Eppendorf epMotion |
Format | Boîte |
Type de pointe | Étalon, Structuré |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Stérilité | Filtré | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Stérilité | Filtré | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
30019024
![]() |
Eppendorf
0030014383 |
10 μL | Non stérile | Sans filtre |
116.46€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30019033
![]() |
Eppendorf
0030014391 |
10 μL | Pour un usage en PCR | À filtre |
228.91€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30019048
![]() |
Eppendorf
0030015185 |
10 μL | Stérile | Sans filtre |
133.53€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30019054
![]() |
Eppendorf
0030015193 |
10 μL | Stérile | À filtre |
256.02€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30019043
![]() |
Eppendorf
0030014405 |
50 μL | Non stérile | Sans filtre |
116.46€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30019051
![]() |
Eppendorf
0030014413 |
50 μL | Pour un usage en PCR | À filtre |
228.91€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30019037
![]() |
Eppendorf
0030015207 |
50 μL | Stérile | Sans filtre |
133.53€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30019028
![]() |
Eppendorf
0030015215 |
50 μL | Stérile | À filtre |
256.02€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30019044
![]() |
Eppendorf
0030014448 |
300 μL | Non stérile | Sans filtre |
116.46€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30019034
![]() |
Eppendorf
0030014456 |
300 μL | Pour un usage en PCR | À filtre |
228.91€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30019035
![]() |
Eppendorf
0030015223 |
300 μL | Stérile | Sans filtre |
133.53€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30019049
![]() |
Eppendorf
0030015231 |
300 μL | Stérile | À filtre |
256.02€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30019032
![]() |
Eppendorf
0030014480 |
1000 μL | Non stérile | Sans filtre |
116.46€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30019039
![]() |
Eppendorf
0030014499 |
1000 μL | Pour un usage en PCR | À filtre |
228.91€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30019027
![]() |
Eppendorf
0030015240 |
1000 μL | Stérile | Sans filtre |
133.53€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30019041
![]() |
Eppendorf
0030015258 |
1000 μL | Stérile | À filtre |
256.02€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Specially designed for use on the epMotion™ 5070, 5073 and 5075 Liquid Handling Workstation
- Motion pipette tips, with and without filters, developed in torsion-resistant, clean racks
- High-precision manufacturing guarantees a perfect fit and extremely accurate dispensing behavior
- Optimized for simple automatic ejection in the Liquid Handling Workstation collection vessel
- Can also be integrated into the workstation as a refilling system
- Packaged in contamination-free racks
- Available in the following purity grades: standard Eppendorf Quality, PCR clean, Sterile, PCR clean and Sterile
Spécification
Clear | |
Pour la série Eppendorf epMotion | |
Étalon, Structuré | |
Usage unique | |
Non |
Non autoclavable | |
Boîte | |
Cônes robotisés | |
Eppendorf epMotion | |
Polypropylène |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion Pipette Tips