Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion Pointes de pipette
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
50 μl
300 μl
1 000 μl
Stérilité:
Non stérile
Pour un usage en PCR
Stérile
Filtré:
Filtré
Non filtré
Conditionnement:
960 pièces
Description
- Les processus de pipetage automatisé imposent des niveaux d'exigence élevés en terme de conception des pointes de pipette et des matériaux utilisés
- Eppendorf a conçu spécialement l'epT.I.P.S. Motion pour l'utiliser sur les plateformes epMotion™ 5070, 5073 et 5075 Liquid Handling
- Pointes de pipette epT.I.P.S. Motion, avec et sans filtres, fabriquées dans des racks résistants à la torsion et exempts de contamination
- La fabrication haute précision garantit une assise parfaite et une distribution extrêmement précise
- Les pointes sont optimisées pour une éjection automatisée facile dans le récipient consommable de collecte Liquid Handling. epT.I.P.S. Motion peut également être intégré à la station de travail comme système de remplissage
- Emballées dans des racks anti-contamination, les pointes de pipette epT.I.P.S. Motion sont disponibles aux degrés de pureté suivants: Qualité standard Eppendorf , PCR clean, Sterile, PCR clean et Sterile
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 300 μl |
| Filtré | Filtré |
| Stérilité | Pour un usage en PCR |
| Couleur | Clair |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Format | Boîte |
| Type de pointe | Étalon, Structuré |
| Type de produit | Pointes robotisées |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (équipement) | Eppendorf epMotion |
| Afficher plus |