Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion Pipette Tips
Système de pipetage Eppendorf totalement intégré pour l’automatisation du traitement. Se combine parfaitement avec la plateforme epMotion.
Marque: Eppendorf 0030014405
116.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Specially designed for use on the epMotion™ 5070, 5073 and 5075 Liquid Handling Workstation
- Motion pipette tips, with and without filters, developed in torsion-resistant, clean racks
- High-precision manufacturing guarantees a perfect fit and extremely accurate dispensing behavior
- Optimized for simple automatic ejection in the Liquid Handling Workstation collection vessel
- Can also be integrated into the workstation as a refilling system
- Packaged in contamination-free racks
- Available in the following purity grades: standard Eppendorf Quality, PCR clean, Sterile, PCR clean and Sterile
Spécification
50 μL | |
Non stérile | |
Non autoclavable | |
Boîte | |
Cônes robotisés | |
Eppendorf epMotion | |
Polypropylène |
Sans filtre | |
Clear | |
Pour la série Eppendorf epMotion | |
Étalon, Structuré | |
Usage unique | |
Non |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion Pipette Tips > Volume (Metric): 50 μL; Filtered: Non-filtered; Sterility: Non-sterile
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu