Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion Pointes de pipette
GREENER_CHOICE
Code produit. 30019027 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
50 μl
300 μl
1 000 μl
Stérilité:
Non stérile
Pour un usage en PCR
Stérile
Filtré:
Filtré
Non filtré
Conditionnement:
960 pièces
Code produit. 30019027
Marque: Eppendorf 0030015240
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les Eppendorf Totally Integrated Pipetting System (epT.I.P.S.) Motion ont étéélaborées pour se combiner parfaitement avec notre plate-forme epMotion.
  • Les processus de pipetage automatisé imposent des niveaux d'exigence élevés en terme de conception des pointes de pipette et des matériaux utilisés
  • Eppendorf a conçu spécialement l'epT.I.P.S. Motion pour l'utiliser sur les plateformes epMotion™ 5070, 5073 et 5075 Liquid Handling
  • Pointes de pipette epT.I.P.S. Motion, avec et sans filtres, fabriquées dans des racks résistants à la torsion et exempts de contamination
  • La fabrication haute précision garantit une assise parfaite et une distribution extrêmement précise
  • Les pointes sont optimisées pour une éjection automatisée facile dans le récipient consommable de collecte Liquid Handling. epT.I.P.S. Motion peut également être intégré à la station de travail comme système de remplissage
  • Emballées dans des racks anti-contamination, les pointes de pipette epT.I.P.S. Motion sont disponibles aux degrés de pureté suivants: Qualité standard Eppendorf , PCR clean, Sterile, PCR clean et Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1 000 μl
Filtré Non filtré
Stérilité Stérile
Couleur Clair
Autoclavable Non autoclavable
Format Boîte
Type de pointe Étalon, Structuré
Type de produit Pointes robotisées
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Eppendorf epMotion
Graduée Non