Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion Pointes de pipette
GREENER_CHOICE
Code produit. 30019033 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
50 μl
300 μl
1 000 μl
Stérilité:
Non stérile
Pour un usage en PCR
Stérile
Filtré:
Filtré
Non filtré
Conditionnement:
960 pièces
Code produit. 30019033
Marque: Eppendorf 0030014391
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les Eppendorf Totally Integrated Pipetting System (epT.I.P.S.) Motion ont étéélaborées pour se combiner parfaitement avec notre plate-forme epMotion.
  • Les processus de pipetage automatisé imposent des niveaux d'exigence élevés en terme de conception des pointes de pipette et des matériaux utilisés
  • Eppendorf a conçu spécialement l'epT.I.P.S. Motion pour l'utiliser sur les plateformes epMotion™ 5070, 5073 et 5075 Liquid Handling
  • Pointes de pipette epT.I.P.S. Motion, avec et sans filtres, fabriquées dans des racks résistants à la torsion et exempts de contamination
  • La fabrication haute précision garantit une assise parfaite et une distribution extrêmement précise
  • Les pointes sont optimisées pour une éjection automatisée facile dans le récipient consommable de collecte Liquid Handling. epT.I.P.S. Motion peut également être intégré à la station de travail comme système de remplissage
  • Emballées dans des racks anti-contamination, les pointes de pipette epT.I.P.S. Motion sont disponibles aux degrés de pureté suivants: Qualité standard Eppendorf , PCR clean, Sterile, PCR clean et Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 10 μl
Filtré Filtré
Stérilité Pour un usage en PCR
Couleur Clair
Autoclavable Non autoclavable
Format Boîte
Type de pointe Étalon, Structuré
Type de produit Pointes robotisées
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Eppendorf epMotion
Graduée Non