Learn More
Eppendorf™ Rotors pour centrifugeuse 5427 R
Hermétique aux aérosols avec Eppendorf QuickLock™
Marque: Eppendorf™ 5409704001
907.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Vitesse maximale : 19 100 × g (13 200 tr/min)
- Rotor avec bord plus haut pour la centrifugation en toute sécurité d’un maximum de 24 colonnes de centrifugation
- Hermétique aux aérosols grâce au couvercle Eppendorf QuickLock™
Spécification
Rotor de centrifugeuse 5427 R | |
25000 x g (16220 tr/min) | |
Eppendorf QuickLock™ 5427 R | |
24 |
24 récipients de 1,5/2 ml | |
16 220 tr/min | |
Couvercle Eppendorf QuickLock™ hermétique aux aérosols | |
Kit FA-45-24-11 |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.