Learn More
Eppendorf™ Rotors pour centrifugeuse 5427 R
Code produit. p-4668207 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
12 tubes Eppendorf de 5 ml
24 x 1,5 / 2 mL
24 récipients de 1,5/2 ml
30 récipients de 1,5/2 ml
48 récipients de 1,5/2 ml
48 tubes PCR de 0,2 ml
Comprend:
Couvercle Eppendorf QuickLock™ hermétique aux aérosols
Couvercle de rotor
Couvercle de rotor QuickLock, écran de protection
Couvercle de rotor en plastique
Hermétique aux aérosols grâce au couvercle Eppendorf QuickLock™
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13443396
Marque: Eppendorf™ 5409702009
Hermétique aux aérosols avec Eppendorf QuickLock™
  • Vitesse maximale : 25 000 × g (16 220 tr/min)
  • Capacité max. :24 × tubes de 1,5/2,0ml
  • Hermétique aux aérosols grâce au couvercle Eppendorf QuickLock™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Rotor de centrifugeuse 5427 R
Capacité 24 récipients de 1,5/2 ml
FCR max. 25000 xg (16220 tr/min)
Vitesse max. 16,220rpm
À utiliser avec (équipement) Eppendorf QuickLock™ 5427 R
Comprend Hermétique aux aérosols grâce au couvercle Eppendorf QuickLock™
Modèle FA-45-24-11