Learn More
Eppendorf™ Pointes de pipettes standard Combitips Advanced™
GREENER_CHOICE
Utilisez ces pointes pour une manipulation confortable tout en prévenant l’endommagement des gants. Les pointes de pipettes Eppendorf Combitips advanced™ standard sont optimisées pour respecter les exigences grandissantes des laboratoires modernes et existent avec trois degrés de pureté différents pour s’adapter à n’importe quelle application.
116.46€ - 150.60€
Spécification
Stérilité Non stérile
Couleur Incolore
Autoclavable Non autoclavable
Déclaration de pureté Qualité Eppendorf (non stérile)
Format En vrac, en sachet
Consulter d'autres spécifications
Produits 9
Code produit Marque Volume (métrique) Code couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) Code couleur Prix Quantité et disponibilité  
12644587
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030089405
0.1mL Blanc
116.46€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12684587
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030089413
0.2mL Bleu clair
116.46€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
12674587
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030089421
0,5 ml Violet
116.46€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
12654587
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030089430
1 ml Jaune
116.46€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
12664587
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030089448
2,5 ml Vert
116.46€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
12694587
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030089456
5 ml Bleu
116.46€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
12657636
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030089464
10 ml Orange
116.46€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
12604597
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030089472
25 ml Rouge
138.32€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
12624597
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030089480
50 mL Gris clair
150.60€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Use these tips for comfortable handling while preventing damage to gloves. Eppendorf Combitips advanced™ Standard Pipetter Tips are optimized to meet the increased requirements of a modern laboratory, and offered in three different purity grades to support any application.
  • Les composants Combitips advanced sont idéals pour toutes les Multipettes Eppendorf
  • Les 9 volumes possibles (0,1 à –50 ml) offrent un éventail de volumes de distribution optimal avec des incréments descendant à 100 nanolitres selon la Combitip utilisée
  • Les Combitips rallongées de 2,5 ml, 5,0 ml et 10 ml permettent d’atteindre le fond des récipients de laboratoire les plus courants
  • Un code couleur individuel facilite l’identification rapide des pointes Combitips souhaitées
Spécification
Spécification
Non stérile
Non autoclavable
En vrac, en sachet
100 boîtes (4 sachets x 25 boîtes)
Usage unique
Combitips Advanced
Qualité certifiée
Incolore
Qualité Eppendorf (non stérile)
Version longue, Déplacement positif
Pointes de pipettes
Oui
Polypropylène
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Pointes de pipettes standard Combitips Advanced™