Learn More
Eppendorf™ Pointes de pipettes standard Combitips Advanced™
GREENER_CHOICE
Code produit. 12624597 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0.1mL
0.2mL
0,5 ml
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 mL
Code couleur:
Blanc
Bleu
Bleu clair
Gris clair
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Violet
Unit Size:
100 pièces
Product Code. 12624597
Brand: Eppendorf™ 0030089480
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Utilisez ces pointes pour une manipulation confortable tout en prévenant l’endommagement des gants. Les pointes de pipettes Eppendorf Combitips advanced™ standard sont optimisées pour respecter les exigences grandissantes des laboratoires modernes et existent avec trois degrés de pureté différents pour s’adapter à n’importe quelle application.
Use these tips for comfortable handling while preventing damage to gloves. Eppendorf Combitips advanced™ Standard Pipetter Tips are optimized to meet the increased requirements of a modern laboratory, and offered in three different purity grades to support any application.
  • Les composants Combitips advanced sont idéals pour toutes les Multipettes Eppendorf
  • Les 9 volumes possibles (0,1 à –50 ml) offrent un éventail de volumes de distribution optimal avec des incréments descendant à 100 nanolitres selon la Combitip utilisée
  • Les Combitips rallongées de 2,5 ml, 5,0 ml et 10 ml permettent d’atteindre le fond des récipients de laboratoire les plus courants
  • Un code couleur individuel facilite l’identification rapide des pointes Combitips souhaitées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volume (métrique) 50 mL
Stérilité Non stérile
Couleur Incolore
Autoclavable Non autoclavable
Déclaration de pureté Qualité Eppendorf (non stérile)
Format En vrac, en sachet
Type de pointe Version longue, Déplacement positif
Conditionnement 100 boîtes (4 sachets x 25 boîtes)
Type de produit Pointes de pipettes
Code couleur Gris clair
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Eppendorf Multipette
Graduée Oui
Gamme de produits Combitips Advanced
Matériau Polypropylène
Fit for Purpose Qualité certifiée