Learn More
Eppendorf™ Pointes de pipettes standard Combitips Advanced™
Utilisez ces pointes pour une manipulation confortable tout en prévenant l’endommagement des gants. Les pointes de pipettes Eppendorf Combitips advanced™ standard sont optimisées pour respecter les exigences grandissantes des laboratoires modernes et existent avec trois degrés de pureté différents pour s’adapter à n’importe quelle application.
Marque: Eppendorf™ 0030089472
128.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
Use these tips for comfortable handling while preventing damage to gloves. Eppendorf Combitips advanced™ Standard Pipetter Tips are optimized to meet the increased requirements of a modern laboratory, and offered in three different purity grades to support any application.
- Les composants Combitips advanced sont idéals pour toutes les Multipettes Eppendorf
- Les 9 volumes possibles (0,1 à –50 ml) offrent un éventail de volumes de distribution optimal avec des incréments descendant à 100 nanolitres selon la Combitip utilisée
- Les Combitips rallongées de 2,5 ml, 5,0 ml et 10 ml permettent d’atteindre le fond des récipients de laboratoire les plus courants
- Un code couleur individuel facilite l’identification rapide des pointes Combitips souhaitées
Spécification
25 ml | |
Incolore | |
Qualité Eppendorf (non stérile) | |
Version longue, Déplacement positif | |
Pointes de pipettes | |
Usage unique | |
Oui | |
Polypropylène |
Non stérile | |
Non autoclavable | |
En vrac, en sachet | |
100 boîtes (4 sachets x 25 boîtes) | |
Rouge | |
Eppendorf Multipette | |
Combitips Advanced | |
Qualité certifiée |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
29Heures
22Minutes
12Secondes
37 -
Eppendorf
Le Printemps des Économies
Jusqu'à 30 % de réduction sur les produits essentiels EppendorfCode promotionnel: 24072Expire: 2025-06-30
Jours
90Heures
22Minutes
12Secondes
37 -
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
12Heures
22Minutes
12Secondes
37Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Jours
0Heures
1Minutes
47Secondes
22 -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
29Heures
22Minutes
12Secondes
37