Learn More
Eppendorf™ Pointes de pipettes standard Combitips Advanced™
GREENER_CHOICE
Utilisez ces pointes pour une manipulation confortable tout en prévenant l’endommagement des gants. Les pointes de pipettes Eppendorf Combitips advanced™ standard sont optimisées pour respecter les exigences grandissantes des laboratoires modernes et existent avec trois degrés de pureté différents pour s’adapter à n’importe quelle application.
Marque:  Eppendorf™ 0030089405
109.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12644587
  • 116.46€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Use these tips for comfortable handling while preventing damage to gloves. Eppendorf Combitips advanced™ Standard Pipetter Tips are optimized to meet the increased requirements of a modern laboratory, and offered in three different purity grades to support any application.
  • Les composants Combitips advanced sont idéals pour toutes les Multipettes Eppendorf
  • Les 9 volumes possibles (0,1 à –50 ml) offrent un éventail de volumes de distribution optimal avec des incréments descendant à 100 nanolitres selon la Combitip utilisée
  • Les Combitips rallongées de 2,5 ml, 5,0 ml et 10 ml permettent d’atteindre le fond des récipients de laboratoire les plus courants
  • Un code couleur individuel facilite l’identification rapide des pointes Combitips souhaitées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0.1mL
Non stérile
Non autoclavable
En vrac, en sachet
100 boîtes (4 sachets x 25 boîtes)
Blanc
Système de déplacement positif
Combitips Advanced
Qualité certifiée
Sans filtre
Incolore
Qualité Eppendorf (non stérile)
Version longue, Déplacement positif
Pointes de pipettes
Usage unique
Oui
Polypropylène
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    29
    Heures
    22
    Minutes
    12
    Secondes
    24
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
  • Eppendorf
    Jusqu'à 30 % de réduction sur les produits essentiels Eppendorf
    Code promotionnel: 24072
    Expire2025-06-30
    Jours
    90
    Heures
    22
    Minutes
    12
    Secondes
    24
  • Plusieurs fabricants
    Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.
    Code promotionnel: 24122
    Expire2025-04-13
    Jours
    12
    Heures
    22
    Minutes
    12
    Secondes
    24
  • Plusieurs fabricants
    Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.
    Code promotionnel: 24134
    Expire2025-03-31
    Jours
    0
    Heures
    1
    Minutes
    47
    Secondes
    35
  • Plusieurs fabricants
    Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analyses
    Code promotionnel: 24138
    Expire2025-04-30
    Jours
    29
    Heures
    22
    Minutes
    12
    Secondes
    24
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Pointes de pipettes standard Combitips Advanced™ > Volume : 0,1 ml, Code couleur : blanc