Learn More
Eppendorf™ Pointes de pipettes standard Combitips Advanced™
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0.1mL
0.2mL
0,5 ml
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 mL
Code couleur:
Blanc
Bleu
Bleu clair
Gris clair
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Violet
Conditionnement:
100 pièces
Description
Use these tips for comfortable handling while preventing damage to gloves. Eppendorf Combitips advanced™ Standard Pipetter Tips are optimized to meet the increased requirements of a modern laboratory, and offered in three different purity grades to support any application.
- Les composants Combitips advanced sont idéals pour toutes les Multipettes Eppendorf
- Les 9 volumes possibles (0,1 à –50 ml) offrent un éventail de volumes de distribution optimal avec des incréments descendant à 100 nanolitres selon la Combitip utilisée
- Les Combitips rallongées de 2,5 ml, 5,0 ml et 10 ml permettent d’atteindre le fond des récipients de laboratoire les plus courants
- Un code couleur individuel facilite l’identification rapide des pointes Combitips souhaitées
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 0.2mL |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Incolore |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Déclaration de pureté | Qualité Eppendorf (non stérile) |
| Format | En vrac, en sachet |
| Type de pointe | Version longue, Déplacement positif |
| Conditionnement | 100 boîtes (4 sachets x 25 boîtes) |
| Type de produit | Pointes de pipettes |
| Afficher plus |