Learn More
Fisherbrand™ Portoir métallique pour tubes à essai
Transportez ou manipulez des échantillons fermés. Le portoir métallique pour tubes à essai Fisherbrand™ comprend un fond barré de rails pour maintenir les tubes à la verticale.
Marque: Fisherbrand™ HS23215
43.04 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Racks métalliques en acier recouvert d’époxy résistants aux produits chimiques
- Diamètre des puits : 18 mm
- Arrangement : 3 x 5
- Fond à fentes
- Autoclavables
Spécification
Fond à fentes | |
3 x 5 | |
Bleu | |
Revêtement en HDPE | |
Tubes et flacons à fond conique, rond ou plat en verre ou en plastique | |
1/boîte | |
127 mm | |
76 mm |
Portoir pour tubes à essai | |
Autoclavable | |
Tubes (15 ml), Tubes (18 mm) | |
15 | |
Tubes de 15 et 50 ml | |
127 x 76 x 76 mm | |
76 mm | |
18 mm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%