Learn More
Sartorius™ Balance analytique Entris™ II Essential
La gamme de balances Entris™ II Essential offre des résultats très précis grâce à la technologie des nacelles de pesée monolithique, le temps de stabilisation le plus rapide de sa classe grâce à des capteurs de pesée de pointe et une résistance chimique élevée.
Marque: Sartorius™ BCE124I-1S
2028.62 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24234" pour bénéficier de cette offre.
Description
La gamme de balances Entris™ II Essential offre des résultats très précis grâce à la technologie des nacelles de pesée monolithique, le temps de stabilisation le plus rapide de sa classe grâce à des capteurs de pesée de pointe et une résistance chimique élevée.
- Normes de haute qualité conçues en Allemagne
- Excellente répétabilité avec plateau de pesée rectangulaire
- Protection anti-surcharge
- La conception robuste permet de peser jusqu’à une quantité préétablie
- Grande résistance chimique
- En polybutylène téréphtalate résistant (PBT), acier inoxydable et verre
- Empêche tout risque de contamination croisée
- Nettoyage par essuyage
- Pièces faciles à retirer
- Pare-vent efficace
- Minimise les erreurs de pesée provoquées par les échantillons chargés électrostatiquement grâce à l’utilisation de pièces en verre recouvertes d’un revêtement spécial et l'isoCAL (étalonnage et ajustement internes) pour garantir des résultats de pesée précis et fiables
- Garantit un fonctionnement conforme (SOP) avec auto-notification si l’étalonnage est en dehors de la plage normale
- Associe une technologie tactile et des LED intuitifs et résistants à l’usure
- Simplicité du prêt-à-l’emploi
- Sortie de données pour les applications de pesée dynamique
- S’adapte facilement à vos conditions ambiantes
- 12 applications intégrées
- Impression conforme aux BPL / BPF
- Méthodes de connexion modernes
- Protection par mot de passe pour un fonctionnement sécurisé
Spécification
Interne | |
USB C à 9 broches | |
Écran LED intuitif et résistant à l'usure avec technologie tactile | |
Plateau de pesée, Support de plateau, Bloc d'alimentation avec adaptateurs spécifiques au pays, Chambre de pesée, Pour les modèles avec Chambre de pesée analytique | |
Balances analytiques | |
1,5 s | |
317 mm | |
345 mm | |
100/240 VAC (±10%) |
Certificat CSA numéro 80000336/CE | |
120 g | |
0,1 mg | |
PBT, verre, acier inoxydable | |
0,1 mg | |
Balance analytique | |
219 mm | |
7,7 kg | |
Class I |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion mensuelle sur l'équipement
Découvrez des offres mensuelles exclusives sur du matériel scientifique pour améliorer les capacités de votre laboratoire.Code promotionnel: 24234Expire: 2025-03-31
Jours
2Heures
16Minutes
21Secondes
53Nouvelle offre Économisez jusqu’à 64%