Learn More
Sartorius Balance analytique Quintix™ 30 g x 0,01 mg, 5 décimales
La balance analytique Quintix™ 5 décimales est dotée de programmes d’application intégrés, de guidages de l’utilisateur intuitifs pour une plus grande efficacité de la routine quotidienne du laboratoire.
Marque: Sartorius QUINTIX35-1S
5649.59 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Dotée de programmes d’application intégrés, de guidages de l’utilisateur intuitifs pour une plus grande efficacité de la routine quotidienne du laboratoire
ulliÉcran tactile intuitif conforme aux documents BPL/liliConnectivité Plug and Work/liliUtilisation de la balance sans nécessité de lire le manuel/liliÉcran tactile couleur/liliFonction de réglage interne entièrement automatique IsoCal/liliTenue des dossiers facilitée grâce aux fonctions PC intégrées de la balance/liliConnectivité Plug and Work à l’imprimante de laboratoire/li/ul
Spécification
BPL/BPF | |
30 g | |
0,01 mg | |
QUINTIX35-1S | |
6 s | |
376 x 218 x 316 mm | |
80 mm | |
100/240 V 50/60 Hz |
Transfert de données direct vers le PC, Plug and Play vers imprimante Sartorius | |
Écran tactile couleur | |
0,1 mg | |
0,03 mg | |
Balance | |
218 mm | |
7,8 kg | |
Class I |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius Balance analytique Quintix™ 30 g x 0,01 mg, 5 décimales > Balance analytique Quintix™, 5 décimales ; répétabilité : 30 g ; lisibilité : 0,01 mg
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu