Learn More
Sartorius™ Balance analytique Entris™ II Essential
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7084487 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
60 g
120 g
220 g
Étalonnage:
Interne
Pas d'étalonnage interne
Conditionnement:
1 unité
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16384738
Marque: Sartorius™ BCE641S
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La gamme de balances Entris™ II Essential offre des résultats très précis grâce à la technologie des nacelles de pesée monolithique, le temps de stabilisation le plus rapide de sa classe grâce à des capteurs de pesée de pointe et une résistance chimique élevée.
La gamme de balances Entris™ II Essential offre des résultats très précis grâce à la technologie des nacelles de pesée monolithique, le temps de stabilisation le plus rapide de sa classe grâce à des capteurs de pesée de pointe et une résistance chimique élevée.
  • Normes de haute qualité conçues en Allemagne
  • Excellente répétabilité avec plateau de pesée rectangulaire
  • Protection anti-surcharge
  • La conception robuste permet de peser jusqu’à une quantité préétablie
  • Grande résistance chimique
  • En polybutylène téréphtalate résistant (PBT), acier inoxydable et verre
  • Empêche tout risque de contamination croisée
  • Nettoyage par essuyage
  • Pièces faciles à retirer
  • Pare-vent efficace
  • Minimise les erreurs de pesée provoquées par les échantillons chargés électrostatiquement grâce à l’utilisation de pièces en verre recouvertes d’un revêtement spécial et l'isoCAL (étalonnage et ajustement internes) pour garantir des résultats de pesée précis et fiables
  • Garantit un fonctionnement conforme (SOP) avec auto-notification si l’étalonnage est en dehors de la plage normale
  • Associe une technologie tactile et des LED intuitifs et résistants à l’usure
  • Simplicité du prêt-à-l’emploi
  • Sortie de données pour les applications de pesée dynamique
  • S’adapte facilement à vos conditions ambiantes
  • 12 applications intégrées
  • Impression conforme aux BPL / BPF
  • Méthodes de connexion modernes
  • Protection par mot de passe pour un fonctionnement sécurisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Pas d'étalonnage interne
Certifications/Conformité Certificat CSA numéro 80000336/CE
Type de connexion USB C à 9 broches
Capacité 60 g
Type d’affichage Écran LED intuitif et résistant à l'usure avec technologie tactile
Précision affichage 0,1 mg
Comprend Plateau de pesée, Support de plateau, Bloc d'alimentation avec adaptateurs spécifiques au pays, Chambre de pesée, Pour les modèles avec Chambre de pesée analytique
Matériau PBT, verre, acier inoxydable
Modèle Balances analytiques
Reproductibilité 0,1 mg
Temps de stabilisation 1,5 s
Type Balance analytique
Longueur (métrique) 317 mm
Largeur (métrique) 219 mm
Hauteur (métrique) 345 mm
Poids (métrique) 7,7 kg
Alimentation électrique 100/240 VAC (±10%)
Legal for Trade Class I