Learn More
Sartorius Balances semi-micro Quintix™
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
40 g, 60 g
Modèle:
Quintix 125D
Quintix 65
Précision affichage:
0,01 mg
0,01 ; 0,01 ; -0,1 mg
Reproductibilité:
0,02 mg, 0,04 mg
0,02 mg, 0,04 mg, 0,07 mg
Conditionnement:
1 pièce
Description
Offre quatre étendues de pesage différentes pour répondre aux besoins de la plupart des applications de pesée à 5 chiffres.
ulliDisposent d’une technologie de pesée mécanique et électronique avancée/liliIsoCAL : le réglage interne automatique peut être programmé selon des intervalles définis ou des changements de température ambiante/liliSQmin : la référence minimale d’échantillon peut être programmée et affichée sur la balance/liliProtection anti-surcharge/liliConnectez la balance à un ordinateur à l’aide du port USB et transférez instantanément les résultats/liliLes résultats de pesée peuvent être imprimés en quelques secondes conformément aux directives BPL/BPF/liliFormat plus petit et affichage de contrôle avec système de refroidissement intégré/liliEfficace et facile pour les installations de hotte filtrante et de paillasse/liliPlateau amovible en acier inox/liliNacelle de pesée monolithique à bloc unique pour des performances et une répétabilité optimales/liliÉcran tactile simple pour une navigation aisée (sans manuel)/liliPortes en verre roulantes et amovibles et pare-vent complet/liliLa plaque de base profilée assure la protection contre les déversements et peut être facilement retirée et nettoyée/liliGrande capacité pour accueillir les béchers volumineux et les récipients à tare/li/ulbr /br /divstrongSpécifications :/strong/divulliDérive de sensibilité entre 10°C et 30°C : plusmn;1 ppm/K/liliChangement de température isoCAL : 1.5k/liliIntervalle de temps isoCAL : 4 heures/liliFréquence de mise à jour de l’affichage : 0,2mm, 0,4mm/liliDia. du plateau de pesée : 80 (90 en option)/liliHauteur de la chambre de pesée : 218 mm/liliDimensions (P x L x H) : 37,6 x 21,4 x 31,6 cm (14,8 x 8,4 x 12,4 po)/liliPoids net d’env. 7,8 kg/li/ulbr /br /divstrongBalance semi-micro Quintix modèle 125D :/strong/divulliCapacité de pesée : 40 g, 60 g, 120 g/liliPrécision affichage : 0,01mg, 0,01mg, 0,1mg/liliRépétabilité : 0,02mg, 0,04mg, 0,07mg/liliLinéarité : 0,1mg, 0,1mg, 0,2mg/liliTemps de stabilisation : 6, 6, 2 s/li/ulbr /br /divstrongBalance semi-micro Quintix modèle 65 :/strong/divulliCapacité de pesée : 40 g, 60 g/liliPrécision affichage : 0,01mg, 0,01mg/liliRépétabilité : 0,02mg, 0,04mg/liliLinéarité : 0,1mg, 0,1mg/liliTemps de stabilisation : 6, 6°s/li/ul
Spécification
Spécification
| Étalonnage | isoCAL (réglage interne automatique) |
| Capacité | 40 g, 60 g |
| Type d’affichage | Écran tactile |
| Précision affichage | 0,01 ; 0,01 ; -0,1 mg |
| Format | Semi-micro |
| Modèle | Quintix 125D |
| Reproductibilité | 0,02 mg, 0,04 mg, 0,07 mg |
| Temps de stabilisation | 6/6/2 s |
| Type | Balance semi-micro |
| Largeur (impériale) | 8,4 in |
| Afficher plus |