Learn More
Memmert™ Protection étendue contre la surchauffe pour UF30
Protection étendue contre la surchauffe avec capteur Pt100 intégré pour une surveillance indépendante de la température.
Marque:  Memmert™ UF30A6
Code produit. 17539215
  • 195.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Accessoires
  • Avec capteur Pt100 intégré
  • Pour les modèles avec SingleDISPLAY
Spécification
Spécification
Étuve UF30
Capteur Pt100 intégré
Nom du produit
Memmert™ Protection étendue contre la surchauffe pour UF30 > S’utilise avec : UF30