Learn More
Terumo™ Seringue en trois parties Luer-Lock
Utilisez ces seringues pour l’aspiration de liquides ou l’échantillonnage de sang ou d’autres liquides corporels. Les seringues en trois parties Luer-Lock Terumotrade; présentent une conception à double biseau unique pour un plus grand confort du patient.
Marque: Terumo™ 8SS20L1
Description
Utilisez ces seringues pour l’aspiration de liquides ou l’échantillonnage de sang ou d’autres liquides corporels. Les seringues en trois parties Luer-Lock excentrées Terumo™ présentent une conception à double biseau unique pour un plus grand confort du patient.
- Corps revêtu de silicone pour une action homogène du piston
- Corps transparent pour permettre une reconnaissance rapide des bulles d’air
- Marquage facile à lire
- Sans latex
- Stériles et conditionnées dans des conditionnements individuels en sachet inviolable à ouverture facile
- Les seringues sont disponibles avec Luer-Lock, Luer-Slip, un cathéter et des pointes excentriques
- Disponible dans une vaste gamme de tailles
Spécification
Autoclavable | |
Polypropylene | |
Pour l’injection de fluides immédiatement après le remplissage dans l’organisme, pour l’aspiration de fluides ou l’échantillonnage de sang ou d’autres fluides corporels | |
Seringue en trois parties à pointe Luer-Lock | |
50 Paquets | |
Luer-Lock | |
Stérile |
Classe IIa, produit stérile conforme à la norme MDD 93/42/CEE, CE 0197 | |
Graduation imprimée à l’écran | |
Oui | |
Oui | |
20 ml | |