Learn More
BD Seringue à embout Luer-Lock centré en plastique Plastipak™
Code produit. 10569215
Click to view available options
Volume (métrique):
20 ml
30 ml
50 ml
Conditionnement:
120 pièces
240 pièces
60 pièces
Code produit. 10569215
Marque: BD 300629
Edge
Permet un dosage et une visualisation précis du contenu de la seringue. La stérilité, la pyrogénicité et la toxicité de chaque seringue à embout Luer-Lock centré en plastique BD Medical™ Plastipak™ ont été vérifiées.
  • Luer-Lok concentrique
  • Bouchon sans latex
  • Marquage CE
  • Polypropylène
  • Stérile
  • Jetable
  • Sans aiguille Si vous souhaitez acheter des aiguilles, consultez notre gamme d’aiguilles jetables Microlance™. Tous les produits sont destinés exclusivement à la recherche, sauf indication contraire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE, directive européenne 93/42 / certifications CEE (procédure de conformité annexes V et VII) : N  95 Q 252156 et N   252231 Q (références 309661 & 309620 ) ; certifiée par NSAI (N  0050)
Matériau Plastic
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 21.3 mm
Sans latex Oui
Longueur (métrique) 95.5 mm
Type de produit Seringue Luer-lock concentrique
Graduations 1 ml
Quantité 120 boîte
Volume (métrique) 20 ml
Type de connexion Raccord Luer-Lock concentrique
Graduated Oui