Learn More
BD Seringue à embout excentrique Vacutainer™
Click to view available options
Conditionnement:
120 pièces
Description
- 20 ml
- Pointe excentrée
- Graduation 1 ml
Spécification
Spécification
| Type de produit | Seringue |
| Volume (métrique) | 20 ml |
| Type de connexion | Excentrique |
| Stérilité | Stérile |