Learn More
Terumo™ Seringue en trois parties Luer-Lock
Code produit. p-8001261
Click to view available options
Volume (métrique):
20 ml
30 ml
Quantité:
50 Paquets
50 boîte
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 11866071
Marque: Terumo™ 8SS20L1
Edge
Utilisez ces seringues pour l’aspiration de liquides ou l’échantillonnage de sang ou d’autres liquides corporels. Les seringues en trois parties Luer-Lock Terumotrade; présentent une conception à double biseau unique pour un plus grand confort du patient.
Utilisez ces seringues pour l’aspiration de liquides ou l’échantillonnage de sang ou d’autres liquides corporels. Les seringues en trois parties Luer-Lock excentrées Terumo™ présentent une conception à double biseau unique pour un plus grand confort du patient.
  • Corps revêtu de silicone pour une action homogène du piston
  • Corps transparent pour permettre une reconnaissance rapide des bulles d’air
  • Marquage facile à lire
  • Sans latex
  • Stériles et conditionnées dans des conditionnements individuels en sachet inviolable à ouverture facile
  • Les seringues sont disponibles avec Luer-Lock, Luer-Slip, un cathéter et des pointes excentriques
  • Disponible dans une vaste gamme de tailles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Classe IIa, produit stérile conforme à la norme MDD 93/42/CEE, CE 0197
Matériau Polypropylene
Description Graduation imprimée à l’écran
À utiliser avec (application) Pour l’injection de fluides immédiatement après le remplissage dans l’organisme, pour l’aspiration de fluides ou l’échantillonnage de sang ou d’autres fluides corporels
Sans latex Oui
Type de produit Seringue en trois parties à pointe Luer-Lock
Jetable Oui
Quantité 50 Paquets
Volume (métrique) 20 ml
Type de connexion Luer-Lock
Graduated Oui