Learn More
Greiner Bio-One Tubes de culture cellulaire en PS CELLSTAR
Tubes de culture cellulaire à fond rond avec bouchon d’aération à deux positions. Les tubes de culture cellulaire en PS Greiner Bio-One™ CELLSTAR sont transparents, stériles et emballés individuellement.
Marque:  Greiner Bio-One 120160
Code produit. 10093311
Description
Description
  • Amélioration de l’adhésion de cellules par un traitement de surface physique.
  • Exempt de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable.
  • Apyrogène, non cytotoxique.
  • En polystyrène de haute qualité.
  • Avec bouchon d’aération à deux positions.
  • Stériles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
12,4 mm
4,5 mL
Bouchon de ventilation à deux positions.
1000 paquet
75 mm
Tube de culture cellulaire
PS
1000
Stérile
Nom du produit
Greiner Bio-One Tubes de culture cellulaire en PS CELLSTAR > Capacité : 4.5mL