Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ EasyLED Ring Light
Code produit. p-200005328 Tous les produits Schott Produits
Click to view available options
Type:
Anneau lumineux
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11716988
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 600200
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
The EasyLED Ring Light is a professional incident illumination system for stereo microscopy and macroscopy. Highly homogeneous and shadow free illumination in a tough metal housing and well designed heat sink. The only Ring Light to offer a built-in controller.
Professional incident illumination system for stereo microscopy and macroscopy. Highly homogeneous and shadow free illumination in a tough metal housing and well designed heat sink. The only ringlight to offer a build-in controller.
  • Offre un éclairage extrêmement homogène et sans ombre
  • Boîtier métallique robuste
  • Puits de chaleur bien conçu
  • Permet une luminosité maximale de 140 Klux
  • Longue durée de vie d’au moins 50 000 heures
  • La multi-tête d’éclairage LED offre une alternative intéressante aux sources de lumière froide classiques avec fibres optiques
  • Contrôleur intégré
  • Directement fixable sur l’objectif du microscope
  • Large plage d’alimentation
  • Système international de clip pour prise
Spécification
Type Anneau lumineux
Certifications/Conformité CE
Diamètre (impériale) 0.4 ft.
Diamètre (métrique) Diamètre intérieur de 66 mm, diamètre extérieur de 114 mm
Diamètre (métrique) interne 66 mm
À utiliser avec (application) Éclairage de stéréomicroscopie
Fréquence 50/60 Hz
Comprend Alimentation électrique
Durée de vie de la lampe 50 000 heures
Type d’éclairage Voyants LED haute puissance
Gamme (lux) 90 klx (distance de travail : 75 mm)
Tension 12 VCC
Distance d’utilisation 55 to 135 mm