Learn More
Solution de 1H-Benzotriazole-(anneau-d4), Honeywell Fluka™
10 μg/ml dans l’acétone, étalon analytique, matériau de référence
Marque: Honeywell Fluka R1165-5ML
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
- Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts
Spécification
1185072-03-0, 67-64-1 | |
5 mL | |
-17°C | |
Liquide | |
Étalon analytique |
Bouteille en verre | |
0.79 g/cm3 | |
PARABÈNES | |
55°C to 57°C |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de 1H-Benzotriazole-(anneau-d4), Honeywell Fluka™ > 5 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu