Learn More
Motic™ Condenseur ELWD pour AE2000
Condenseur à distance de travail extra-longue adapté au contraste de phase. Le condenseur Motic™ ELWD pour AE2000, lorsqu’il est utilisé avec des accessoires de phase, facilite la visualisation des échantillons transparents.
Marque: Motic™ 1101000201621
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Concentre et focalise la lumière passant à travers l’échantillon.
- Condenseur à distance de travail extra-longue.
- Adapté au contraste de phase.
Spécification
NA : 0,30 | |
Condenseur ELWD | |
Microscopes AE2000 | |
72 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Motic™ Condenseur ELWD pour AE2000 > Distance de travail : 72 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu