Learn More
DWK Life Sciences Tube à essai DURAN™ avec bord ourlé ou bord droit
Les tubes à essai sont de la verrerie de laboratoire cylindrique universelle avec un fond rond et sont utilisés par exemple pour les réactions chimiques, les pré-traitements ou pour le stockage de petites quantités de liquide.
Brand:  DWK Life Sciences 261312604
 View more versions of this product
Product Code. 10493151
  • 123.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 16-04-2025
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Le transfert de substances et de liquides dans d’autres états d’agrégation et donc le déclenchement d’autres réactions est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de récipients, d’appareils et d’équipements sont utilisés pour ces travaux. Les contrôles de réaction, les séries d’essais et les échantillons préliminaires sont généralement effectués dans des tubes à essai en raison des petites quantités de substances retirées.
  • Parois épaisses et donc très résistantes mécaniquement
  • Disponible avec bord ourlé ou bord droit
  • Avec fond rond
  • Céramique blanche cuite au feu, très résistante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
1,0 à 1,2 mm d’épaisseur
Verre borosilicaté (3.3)
100/Bte
Autoclavable
34 mL
Chauffage de petites quantités ; pré-traitements ; stockage et transport de petites quantités de liquide
Bord droit
20 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences Tube à essai DURAN™ avec bord ourlé ou bord droit > 34 ml, 20 x 150 mm