Learn More
DWK Life Sciences Tube à essai DURAN™ avec bord ourlé ou bord droit
Les tubes à essai sont de la verrerie de laboratoire cylindrique universelle avec un fond rond et sont utilisés par exemple pour les réactions chimiques, les pré-traitements ou pour le stockage de petites quantités de liquide.
Marque: DWK Life Sciences 261310303
52.21 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le transfert de substances et de liquides dans d’autres états d’agrégation et donc le déclenchement d’autres réactions est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de récipients, d’appareils et d’équipements sont utilisés pour ces travaux. Les contrôles de réaction, les séries d’essais et les échantillons préliminaires sont généralement effectués dans des tubes à essai en raison des petites quantités de substances retirées.
- Parois épaisses et donc très résistantes mécaniquement
- Disponible avec bord ourlé ou bord droit
- Avec fond rond
- Céramique blanche cuite au feu, très résistante
Spécification
0,8 à 1,0 mm d’épaisseur | |
Verre borosilicaté (3.3) | |
100/Bte | |
Autoclavable |
4 mL | |
Chauffage de petites quantités ; pré-traitements ; stockage et transport de petites quantités de liquide | |
Bord droit | |
10 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
30Heures
2Minutes
5Secondes
3