Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tamis à fentes
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
5 mm
48 mm
60 mm
73 mm
120 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Description
Les plaques grilles à fentes DURAN™ servent de support au filtre réel (par ex., filtre papier ou membrane), comme dans le cas des entonnoirs Buechner.
- Comme support pour les filtres papier ou membrane
Spécification
Spécification
| Description | Filetage de taille GL14 |
| Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
| À utiliser avec (application) | Adapté à la filtration grossière sans milieu de filtration supplémentaire ; Filtration |
| Porosité | 2 |
| Quantité | 10 |
| Diamètre (métrique) | 48 mm |