Learn More
DWK Life Sciences Raccord de tuyau en PTFE, avec joint en silicone (VMQ), complet avec bouchon à vis en PBT, droit
Pour un raccordement sûr des tuyaux.
Marque: DWK Life Sciences 286230005
80.21 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les tuyaux peuvent être solidement raccordés à un appareil de laboratoire à l’aide de buses en plastique vissées sur un filetage en verre à l’aide d’un bouchon à vis avec alésage. Les buses en plastique en PTFE sont utilisées pour des exigences de résistance thermique et chimique plus élevées.
- Les olives de tuyau permettent le raccordement des tuyaux aux appareils de laboratoire
Spécification
10/boîte | |
Droit | |
9,0 mm | |
GL 14 |
Promotions
-
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Offres à prix cassés sur la verrerie de laboratoire
Faites le plein de béchers, de flacons et d’autres articles de laboratoire avant que ces offres ne disparaissent.Code promotionnel: 24123Expire: 2025-06-14
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%