Learn More
Dräger™ Tubes détecteur à court terme, sulfure d’hydrogène
Marque: Dräger™ CH29801
Spécification
Sulfure d’hydrogène 5/b | |
5 à 60 ppm | |
10 | |
32°F à 140°F |
Inférieur à 40 mg/L | |
10 | |
4 min | |
0°C à 60°C |
Sécurité et traitement
- X10 GAS DETECTOR TUBES DRAEGER CH29801 HYDROGEN
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: hydrogen sulphide