Learn More
Thermo Scientific™ Adhesive Mats for Solaris™ Open Air Shakers & Temperature Controlled Shakers, and MaxQ™ 6000 Shakers
Mix and match Thermo Scientific™ Solaris™ shaker Universal clamps to suit individual needs in the laboratory. Adhesive mats are compatible with all Thermo Scientific™ Solaris and MaxQ platforms and can be cut to size
Marque:  Thermo Scientific™ 75004111
50.80 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17811895
  • 55.61€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Mix and match Thermo Scientific™ Solaris™ shaker accessories to suit individual needs in the laboratory. Adhesive mats are compatible with all Thermo Scientific™ Solaris and MaxQ platforms and can be cut to size.
Mix and match Thermo Scientific™ Solaris™ shaker accessories to suit individual needs in the laboratory.  Adhesive mats are compatible with all Thermo Scientific™ Solaris and MaxQ platforms.  
  • Adhesive mats can be cut to any desired size
  • Suitable for use with containers with a wide, flat base, such as flasks, media bottles, microplates, petri dishes, and beakers
  • Low adhesion mats are transparent and are suitable for all vessels up to a maximum of 200 rpm*
  • High adhesion mats are black opaque and are suitable for all vessels up to a maximum of 400 rpm*
  • The rolling applicator tool is designed to help press down the adhesive mats to the platform
* The maximum speed depends on the type of vessel, as distinguished by size, shape, bottom shape, material, surface roughness and cleanliness. You must evaluate these parameters  to  determine  the  optimum  choice  of  mat  for  your  application  before  using the shaker. Additional guidelines on cleaning, installation, and use can be found in the Thermo Scientific™ Solaris™ Shaker Series Instruction Manual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tapis adhésif
200 x 200 mm
"2 Low" Adhesion Mat (one single mat)
Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperature Controlled Shakers, MaxQ 6000 Shakers, MaxQ 416 HP Shakers
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Adhesive Mats for Solaris™ Open Air Shakers & Temperature Controlled Shakers, and MaxQ™ 6000 Shakers >