Learn More
Dräger™ Tubes détecteur à court terme, sulfure d’hydrogène
Code produit. p-4909645
Click to view available options
Composants mesurés:
Sulfure d’hydrogène 0,5/a
Sulfure d’hydrogène 1/d
Sulfure d’hydrogène 100/a
Sulfure d’hydrogène 5/b
Plages de mesure:
0,5 à 15 ppm / 5 à 150 ppm
1 à 200 ppm
100 à 2000 ppm
5 à 60 ppm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10558741
Marque: Dräger™ 8101831
Spécification
Composants mesurés Sulfure d’hydrogène 1/d
Plage d’humidité 40 mg/l
Plages de mesure 1 à 200 ppm
Nbre de coups 1/10
Quantité 10
Temps de réponse 6 min
Plage de températures (impériale) 35,6°F à 104°F
Plage de températures (métrique) De 2° à 40°C