Learn More
Brady™ Symbole GHS - Toxicité aiguë, Marqueurs individuels sur rouleau
Étiquettes pré-imprimées pour identifier vos récipients de produits chimiques.
Marque: Brady™ 834188
76.97 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Étiquettes de haute qualité capables de résister aux environnements les plus exigeants
- Très résistantes aux intempéries, à l'abrasion et aux produits chimiques
Spécification
PIC 1809-21*21-B7541-RLL-DC | |
Polyester | |
Acrylique, permanent | |
0,099 mm | |
-40°C à 110°C | |
Noir sur blanc |
Brillant | |
250/Bte | |
21 mm | |
21 mm | |
Diamant |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Symbole GHS - Toxicité aiguë, Marqueurs individuels sur rouleau > l x H : 21 x 21 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu