Learn More
Thermo Scientific™ Mélange dNTP (25 mM chacun)
Mélange de dNTP Thermo Scientific™, 25 mM de dATP, dTTP, dCTP et dGTP.
Marque: Thermo Scientific™ R1121
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Le mélange de dNTP Thermo Scientific™ contient 25 mM de dATP, dTTP, dCTP et dGTP.
Pour une utilisation directe dans la PCR, la transcription inverse et autres applications.
Spécification
dNTP Mix (25 mM) contains premixed dATP, dCTP, dGTP and dTTP at a final concentration of 25 mM (1 mL) Store at –20°C. |
|
Non marqué | |
1 ml | |
PCR standard, High-fidelity PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR) | |
40 kb |
Liquide | |
>99% | |
Dry Ice | |
25 mM |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.