Learn More
Thermo Scientific™ Mélange dNTP (25 mM chacun)
Mélange de dNTP Thermo Scientific™, 25 mM de dATP, dTTP, dCTP et dGTP.
278.00€ - 1044.00€
Spécification
Forme Liquide
Marqueur ou colorant Non marqué
Pureté ou qualité >99%
Conditions d’expédition Dry Ice
À utiliser avec (application) PCR standard, High-fidelity PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR)
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10180740
Afficher les documents
Thermo Scientific™
R1121
1 ml
278.00€
1mL
11843943
Afficher les documents
Thermo Scientific™
R1122
5 x 1 mL
1044.00€
5 pièces
Description
Description
Le mélange de dNTP Thermo Scientific™ contient 25 mM de dATP, dTTP, dCTP et dGTP.
Pour une utilisation directe dans la PCR, la transcription inverse et autres applications.
Spécification
Spécification
Liquide
>99%
PCR standard, High-fidelity PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR)
Non marqué
Dry Ice
25 mM
Documents
Product Certifications
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Mélange dNTP (25 mM chacun)