Description
- Siège polyuréthane
- Assise galbée, dossier en forme de tulipe ergonomique
- Mousse de polyuréthane épaisse, souple et antidérapante
- Résiste aux chocs, coupures, brûlures, huiles, bases, acides et solvants
- Entretien et nettoyage aisé
- Assise/dossier en mousse de polyuréthane ergonomique et antidérapante
- Conçu pour éviter les effets d'échauffement et de transpiration
- Assis/debout, assise inclinable ±15° et rotative 16° à droite et à gauche, hauteur réglable par crémaillère
- Dossier fixe = réglable en profondeur. Dossier réglable = en profondeur et inclinaison, pour contact permanent
- Hauteur siège réglable par vérin pneumatique assurant un confort d'amortissement souple et progressif
- Piètement PVC 5 branches φ 610mm garnies de patins ou roulettes
- Repose-pieds en option
- Tabouret
Spécification
Tabouret | |
de 420 à 540 mm | |
1 de chaque |
Pour bureau | |
5 tampons | |
PUR |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tabourets en PUR > Contient 5 rembourrages
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu