Learn More
DL-thréonine, > 99 %, MP Biomedicals™ Code produit.: 11443451
DL-thréonine, > 99 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11443451 Tous les produits MP Biomedicals Produits
1 kg
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Code produit. 11443451
Marque: MP Biomedicals 0210305091
Identifiants chimiques
CAS 80-68-2
Formule moléculaire C4H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Numéro MDL MFCD00063722
Clé InChI AYFVYJQAPQTCCC-PWNYCUMCSA-N
Synonyme dl-threonine, allo-dl-threonine, threonine, dl, dl-allothreonine, dl-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine l, h-dl-thr-oh, dl-allo-threonine, allothreonine, d, wln: qy1&yzvq-lAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 205
ChEBI CHEBI:38263
SMILES C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Threonine
Couleur Blanc
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-hydroxybutanoïque
Quantité 1 kg
Poids de la formule 119.1
Pourcentage de pureté >99%
Forme physique Poudre
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DL-thréonine, > 99 %, MP Biomedicals™ >