Learn More
Kartell™ Boîtes de Petri jetables
Conçues pour les travaux de laboratoire courants, la recherche bactériologique
Marque: Kartell™ 0036300
263.15 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24345" pour bénéficier de cette offre.
Description
Spécification
Marquage CE, IVD | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Stérile | |
3 | |
500 |
Stérilisation par irradiation aux rayons Bêta szlig; | |
Jetable | |
Rond | |
Boîte de Petri | |
Travaux de laboratoire courants, recherche bactériologique | |
90 mm |