Learn More
Uvex™ Chaussure de sécurité 1 S2
Chaussures de sécurité multifonctionnelles et sportives
Marque:  Uvex™ 8544849
123.25 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15311223
  • 140.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Particulièrement légères et flexibles
  • Embout Uvex xenova® 100 % sans métal de la dernière génération, conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, pas de conductivité thermique, non magnétique
  • Fabriquée avec une toute nouvelle technologie pour un confort d’utilisation extraordinaire
  • Confort optimisé grâce à la technologie uvex climazone
  • Dessus en micro-velours haute technologie hydrophobe et respirant
  • Ventilation optimale grâce au matériau de la doublure en maillage de distance
  • Adaptées aux personnes souffrant d’allergies puisqu’elles sont fabriquées dans des matériaux synthétiques
  • Lacet élastique réglable individuellement avec détachage rapide
  • Construction de la tige presque sans couture pour éviter les points de pression
  • Assise plantaire confortable amovible, anti-statique, avec système de transfert de l’humidité et rembourrage supplémentaire au niveau du talon et de l’avant-pied
  • Col rembourré doux et rabat rembourré
  • Semelle spéciale en PUR double densité avec d’excellentes propriétés de rembourrage et antidérapantes, exempte de substances qui interfèrent avec les propriétés hydrophobes de la peinture, telles que les silicones, les plastifiants, etc.
  • Conforme aux exigences de l’ESD :Résistance de fuite < 35 mégohms
  • Certifiée avec uvex medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur, les élévations intérieures ou extérieures du talon, les corrections et autres solutions
  • Produit n° 8544.8
  • Largeur 11
  • Norme EN ISO 20345 :2011 S2 SRC
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    Certification DES, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
    Mocassin
    49
    11 mm
    Formateurs
    ESD Safety Shoe
    Noir
    Microvelour
    Composite
    Unisexe
    No
    Documents
    One moment while we fetch your results.
    Nom du produit
    Uvex™ Chaussure de sécurité 1 S2 > Taille : 49