Learn More
Kartell™ Boîtes de Petri jetables
Click to view available options
Diamètre (métrique):
65 mm
90 mm
Conditionnement:
500 pièces
Description
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Marquage CE, IVD |
| Description | Stérilisation par irradiation aux rayons Bêta szlig; |
| Couleur | Transparent |
| Jetable | Jetable |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rond |
| Stérilité | Stérile |
| Type | Boîte de Petri |
| Nombre de puits | 3 |
| À utiliser avec (application) | Travaux de laboratoire courants, recherche bactériologique |
| Afficher plus |