Learn More
Thermo Scientific™ Pompe péristaltique Dry-Bags™
Conformez-vous aux exigences de précision ISO et assurez un contrôle précis de la vitesse de remplissage et de distribution des Dry-Bags en utilisant cette pompe péristaltique numérique légère et facile à utiliser avec tête de la pompe.
Marque: Thermo Scientific™ DB3000A
6631.00 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Description
Conformez-vous aux exigences de précision ISO et assurez un contrôle précis de la vitesse de remplissage et de distribution des Dry-Bags en utilisant la pompe péristaltique Thermo Scientific™ Dry-Bags™, une pompe péristaltique numérique légère, facile à utiliser et rapide à installer avec tête de pompe.
- Utilisez la vaste gamme d’options de commande à distance, idéale pour les applications de traitement automatisé.
- Automatisez la distribution à l’aide des options programmables de volume, de durée ou de retards programmés entre les cycles.
- Contrôlez la direction et la vitesse du flux avec précision et fiabilité grâce à l’affichage numérique en tr / min avec une précision de ± 0,1 % (conformité ISO) ; les symboles de commandes couramment utilisés figurant sur le clavier indiquent les fonctions disponibles.
- Fiable et sans entretien grâce au moteur brushless .
- Optimisez la précision du système en étalonnant la pompe pendant le traitement et en enregistrant les paramètres d’étalonnage ; un étalonnage par taille de flexible peut être stocké dans la mémoire du système.
- Affichez plusieurs langues pour une utilisation dans le monde entier.
- Réduisez les temps d’arrêt grâce au peu d’entretien requis et à la possibilité de changer la tubulure en moins de 30 secondes.
- Protégez le fonctionnement de l’unité grâce au panneau avant résistant aux éclaboussures.
- Utilisez la pompe partout dans le monde grâce à la tension universelle.
Contactez-nous pour organiser une démonstration de l’utilisation de la pompe péristaltique et de ses accessoires.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants , semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’ une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, offrant une solution complète et rapide avec la qualité dont vous avez besoin
Spécification
ETL, cETL, CE, RoHS | |
LED | |
Comprend le modèle de pompe 1300-3600 et la tête de pompe uniquement | |
13 po | |
8 po | |
9,07 kg |
Pompe péristaltique Dry-Bags | |
Dry-Bags | |
ABS, aluminium revêtu de peinture epoxy | |
8 po | |
20 lb | |
115/230 VAC (sélection automatique) |