Learn More
Kimble Chase™ Tubes jetables en verre borosilicaté
Utilisez ces tubes pour une variété d’applications. Les tubes jetables en verre borosilicaté Kimble™ possèdent un fond résistant et uniforme, et une longueur constante. Les formats 10 x 75 et 12 x 75 mm conviennent aux procédures de lavage des cellules.
Marque:  Kimble Chase™ 73500-25150
381.74 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11755668
  • 682.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 29-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez ces tubes pour une variété d’applications. Les tubes jetables en verre borosilicaté Kimble™ possèdent un fond résistant et uniforme, et une longueur constante. Les formats 10 x 75 et 12 x 75 mm conviennent aux procédures de lavage des cellules.
  • Les tubes sont conditionnés dans des plateaux pratiques pour faciliter leur utilisation sur les paillasses et dans les tiroirs
  • Le format de 6 x 50 mm est souvent appelé “tube Durham”
  • Les plateaux sont conditionnés sous film plastique thermorétracté pour garder les tubes en alignement constant et les protéger contre les risques de casse et de contamination dus au transport
  • Pas de pastille de marquage
  • Conçus conformément aux spécifications de la norme ASTM E890
  • En verre borosilicaté à coefficient de dilatation 51 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ASTM E890, USP type I, ASTM E438, type I, exigences de la classe B
Tube à essai
150 mm
Oui
Plateaux pratiques sous film plastique thermorétracté
Oui
25 mm
unie
55 mL
Verre borosilicaté
Pour les procédures de lavage de cellules
500/boîte
Autoclavable
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot24161169 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/05/2022 Catalog Number73500-25150,6330345
Numéro de lot24164185 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/05/2022 Catalog Number73500-25150,6330345
Numéro de lot24163629 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/05/2022 Catalog Number73500-25150,6330345
Numéro de lot24165136 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/05/2022 Catalog Number73500-25150,6330345
Nom du produit
Kimble Chase™ Tubes jetables en verre borosilicaté > Capacité : 55mL