Learn More
Cytiva Dispositifs centrifuges Nanosep™ avec membrane Omega™
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
300 kDa
30 kDa
3 kDa
Comprend:
100/boîte
24/boîte
500/boîte
Couleur:
Bleu
Gris
Orange
Rouge
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
24 pièces
500 pièces
Descrizione
- Simple, fiable, concentré et dessalant pour échantillons de 50 à 500 μl
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Specifica
Specifica
| Couleur | Rouge |
| Description | EFA :0,3 cm2 |
| Matériau (membrane) | PES |
| MWCO | 30 kDa |
| Stérilité | Non stérile |
| Matériau de boîtiers | Polypropylène |
| Comprend | 100/boîte |
| Volume (métrique) | 50 à 500 μL (échantillon) |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto